Documenti fondamentali
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Sinonimo/i:
1-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.19
Beilstein:
119598
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam
  • in ring-opening polymerization of nylon 6
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)