Documenti fondamentali
8.02800
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactam
for synthesis
Sinonimo/i:
ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-313-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0014 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
scales
Temp. autoaccensione
395 °C (DIN 51794)
Potenza
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-8 % (v/v)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
P. ebollizione
270.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
68-70 °C
Temp. transizione
flash point 152 °C (DIN 51758)
Solubilità
4560 g/L
Densità
1.01 g/cm3 at 80 °C
Densità bulk
500‑550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup