281832
Mesityl oxide
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
4-Methyl-3-penten-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
-41.5 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins
- as neutral marker in the preparation of imidazole-coated capillary column for electrophoresis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?