78891
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Sinonimo/i:
Diacetone alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
166 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)