Documenti fondamentali
281506
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyacetoacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2COCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1761215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
89 °C/8.5 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
ketone
Stringa SMILE
COCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-4-5(7)3-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 4-methoxyacetoacetate has been used in generation of a small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(7), 1713-1721 (2007-07-21)
Here we report the generation of a small focused library of 12 diversely functionalized dihydropyrimidine (DHPM) derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of beta-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas. By applying controlled microwave heating under sealed vessel conditions using a fully automated