274860
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Terephthalaldehyde diethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2CHC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Beilstein:
4293872
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of 4-(diethoxymethyl)benzyl alcohol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide