265187
2,5-Difluorobenzaldehyde
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. eboll.
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The emission and absorption spectra of 2,5-difluorobenzaldehyde were studied.
Applicazioni
2,5-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of fluorinated analog by Henry condensation with nitroethane.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(8), 4661-4669 (2008-02-26)
The lipophilicity of a set of 5-HT(2A) ligands was determined using immobilized-artificial-membrane chromatography, a method that generates values well correlated with octanol-water partition coefficients. For agonists, a highly significant linear correlation was observed between binding affinity and lipophilicity. For ligands
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)