Documenti
265160
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.10
Beilstein:
2241231
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
Densità
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of 3-benzylidene 20,29-dihydrobetulinic acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here