Key Documents
226750
Sigma-Aldrich
4′-Ethylacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5293 (lit.)
P. eboll.
125 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20.6 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Ethylacetophenone is one of the attractive components of a carob-peanut extract that elicited a positive behavioral response from Oryzaephilus surinamensis, S. granarius and C. ferrugineus.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)