Documenti fondamentali
264784
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
98%
Sinonimo/i:
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.15
Beilstein:
105201
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Densità
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
thioether
Stringa SMILE
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone is a volatile organic sulfur compound (VOSC) produced by basidiomycetous yeasts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pietro Buzzini et al.
FEMS yeast research, 5(4-5), 379-385 (2005-02-05)
Thirty-seven basidiomycetous yeasts belonging to 30 species of seven genera were grown on media containing l-cysteine or l-methionine as sole nitrogen sources with the objective of evaluating volatile organic sulfur compound (VOSC) production. The headspace of yeast cultures was analyzed