Documenti fondamentali
263524
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4882 (lit.)
Densità
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cccc(C#N)c1F
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Electronic transitions of 2,3-difluorobenzonitrile has been studied by photoacoustic spectroscopy.
Applicazioni
2,3-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of difluorophenyl-1,2,3,5-dithiadiazolyl and cyanophenoxazines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)