264334
3,4-Difluorobenzonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of:
- fluorophenoxy herbicides
- fluorine substituted benzyl amides
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Rajendra P Tangallapally et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(26), 8261-8269 (2005-12-22)
In an ongoing effort to develop new and potent antituberculosis agents, a second-generation series of nitrofuranyl amides was synthesized on the basis of the lead compound 5-nitrofuran-2-carboxylic acid 3,4-dimethoxybenzylamide. The primary design consideration was to improve the solubility and consequently
Synthesis of 3, 4-difluorobenzonitrile and monofluorobenzonitriles by means of halogen-exchange fluorination.
Suzuki H and Kimura Y.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(3), 341-351 (1991)