Documenti fondamentali
290165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-3,5-difluorobenzene was used in the synthesis of 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Regioselective ortho-lithiation of chloro and bromo substituted fluoroarenes.
Tetrahedron Letters, 37(36), 6551-6554 (1996)