260975
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- (E)-β-bromo-4-bromostyrene
- 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
- brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves