178764
4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
251-254 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
4-Formylcinnamic acid may be used in the synthesis of (E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphth-2-yl)-ethynyl]-cinnamic acid.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
178764-5G | 4061831809954 |
178764-1G | |
178764-25G | 4061831828733 |