257850
2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
98%
Sinonimo/i:
2-Phenyl-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, PBD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
167-169 °C (lit.)
Energia dell’orbitale
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.4 eV
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nnc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C20H14N2O/c1-3-7-15(8-4-1)16-11-13-18(14-12-16)20-22-21-19(23-20)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
WMAXWOOEPJQXEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?