255785
Potassium acetate
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acetic acid potassium salt, Ethanoic acid potassium salt, Potassium ethanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: potassium
Solubilità
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
Densità
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?