Documenti fondamentali
252328
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromobutane
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(Br)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5141 (lit.)
P. ebollizione
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Mechanism of Co(II) (N,N′-disalicylidene-ethylenediamine) catalyzed reduction of 1,2-dibromobutane in DMF has been investigated by microelectrode voltammetry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A microelectrode study of the catalysis of alkyl halide reduction by Co (II)(salen).
Pletcher D and Thompson H.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 464(2), 168-175 (1999)