252131
1,5-Diiodopentane
97%, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
α,ψ-Diiodopentane, (±)-Hexane-1,2-diol, Pentamethylene diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.6002 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
2.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
ICCCCCI
InChI
1S/C5H10I2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as crosslinking reagent, to investigate the cross-linking layer-by-layer films of bioreducible poly(2-dimethylaminoethyl methacrylate) and DNA
- in preparation of (iodoalkylaminocarbene)tungsten complexes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?