251062
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
97%
Sinonimo/i:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
Saggio
97%
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-8-10(17-7)9-12(13(11)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3
SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?