Documenti fondamentali
250066
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AlBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado:
anhydrous
Stato:
liquid
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 81.3 °C)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Concentrazione
1.0 M in dibromomethane
Densità
2.522 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)