Key Documents
210072
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
powder and chunks, ≥98%
Sinonimo/i:
Aluminium(III) bromide, Aluminum tribromide, Tribromoaluminum
About This Item
Formula condensata:
AlBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 81.3 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
P. eboll.
255 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Solubilità
benzene: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
Densità
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
  • AlBr(3)-Promoted stereoselective anti-hydroarylation of the acetylene bond in 3-arylpropynenitriles by electron-rich arenes: synthesis of 3,3-diarylpropenenitriles.: This study demonstrates the effective use of Aluminum bromide in the stereoselective anti-hydroarylation of acetylene bonds, highlighting its utility in the synthesis of complex organic molecules, crucial for pharmaceutical and material science applications (Gorbunova et al., 2021).
  • Condensation of 2-naphthol and naphthalenediols with o-dichlorobenzene in the presence of aluminum halides.: Demonstrates the use of Aluminum bromide in facilitating condensation reactions, critical for the synthesis of high-value organic compounds used in dyes, pharmaceuticals, and agrochemicals (Koltunov et al., 2012).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3