238880
Methyl isocyanoacetate
technical grade, 95%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isonitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?