Documenti fondamentali
238627
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
OCNCH2COOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Beilstein:
970503
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impurezze
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isocyanate
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl isocyanatoacetate has been used in the preparation of:
  • 6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic), nicotine immunogen
  • ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate
  • imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A Facile Synthesis of Imidazo [1, 2-c] quinazoline-2, 5-(3H, 6H) dione.
Papadopoulos EP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 18(3), 515-518 (1981)
Antitumour imidazotetrazines. Part 33. New syntheses of the antitumour drug temozolomide using 'masked'methyl isocyanates.
Malcolm FG.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2783-2787 (1995)
Y Hieda et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 283(3), 1076-1081 (1998-02-12)
The ability of active immunization to alter nicotine distribution was studied in rats. Animals were immunized with 6-(carboxymethylureido)-(+/-)-nicotine (CMUNic) linked to keyhole limpet hemocyanin (KLH). Antibody titers determined by ELISA, using CMUNic coupled to albumin as the coating antigen, were