208027
Calcium hydride
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
95% (gas-volumetric)
Forma fisica
powder, chunks or granules
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
816 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?