209279
Titanium(II) hydride
−325 mesh, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
437 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
>400 °C (dec.)
Densità
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3