238732
Ammonium trifluoroacetate
98%
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?