235970
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoroacetylacetone, 1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(9)2-4(10)5(6,7)8/h2H2,1H3
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235970-25G | 4061838785381 |
235970-10G | 4061838785374 |