234214
Benzyl cinnamate
99%
Sinonimo/i:
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-37 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
oil: soluble(lit.)
propylene glycol: insoluble (practically)(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?