W214205
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
Sinonimo/i:
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
P. ebollizione
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-37 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; balsamic; sweet
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W214205-10KG | |
W214205-10KG-K | 4061834227137 |
W214205-1KG-K | 4061834227144 |
W214205-1KG | |
W214205-5KG | |
W214205-5KG-K | 4061835565214 |
W214205-SAMPLE | |
W214205-SAMPLE-K | 4061837508516 |