233323
Acetonitrile-d3
"100%", 99.96 atom % D
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.0-16 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0200% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- During the synthesis of 2- phenylindole to determined yield of the by NMR spectroscopy.
- For 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance) spectral studies.
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?