229504
Cadmium carbonate
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Sinonimo/i:
Otavite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.996% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezze
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Densità
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs,Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?