Documenti fondamentali
1.02994
SAFC
Sorbitolo
liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 420
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
D-sorbitolo, D-glucitolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721899
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero E:
E420
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
viscous liquid
pH
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Densità
1.3 g/cm3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrizione generale
Che si tratti di sospensioni, emulsioni o soluzioni, le forme orali liquide offrono numerosi vantaggi: consentono dosaggi personalizzati, sono semplici da ingerire e possono essere somministrate anche a pazienti pediatrici o geriatrici. D′altra parte, i formulatori devono affrontare difficoltà considerevoli quali la solubilità, la stabilità del principio attivo in sistemi acquosi o il sapore, fattori questi che spesso possono fare la differenza. Il nostro vasto assortimento di prodotti comprende tutti gli eccipienti necessari per le formulazioni orali liquide, come solventi e tensioattivi, aromi, regolatori del pH e tamponi, conservanti e agenti di viscosità.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il sorbitolo è un polialcol diffusamente impiegato come dolcificante in formulazioni farmaceutiche orali liquide, come agente di carica, sostituto dello zucchero o umettante in prodotti cosmetici e del food and beverage.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1