Key Documents
222666
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)