Documenti fondamentali
664030
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-51 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)