Documenti fondamentali
213209
Sigma-Aldrich
Lithium citrate hydrate
97%
Sinonimo/i:
Citric acid trilithium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.92 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
112 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 10%, clear, colorless
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)