203130
Copper(II) oxide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric oxide
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.