Documenti fondamentali
1.02767
Supelco
Copper oxide
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O) ACS
Sinonimo/i:
Copper oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuO
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-269-1
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
Stato
solid
Peso
=79.54 g/mol
Punto di fusione
1300 °C
Densità
6.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2200 kg/m3
Cationi in tracce
C: ≤0.002%
N: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Systematic Genotoxicity Assessment of Metal Oxide Nanoparticles: Investigates the DNA damaging and clastogenic potential of various metal oxide nanoparticles including copper oxide, highlighting concerns and applications in toxicology (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Gold-copper Oxide Core-shell Nanoparticles: Investigates the effect of pH on shell stability and provides mechanistic insights into shell formation, critical for semiconductor and catalytic applications (Bartolucci SF et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (oxygen demand as CuO): ≥ 55.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total carbon (C): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3