Documenti fondamentali
205370
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminoterephthalate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)