Documenti fondamentali
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Sinonimo/i:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Beilstein:
1788515
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)