Documenti fondamentali
594482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-chloroacetophenone
95%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.590 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)