Documenti fondamentali
196665
Sigma-Aldrich
3-Fluoropyridine
99%
Sinonimo/i:
3-Fluoropyridine
About This Item
Formula condensata:
FC5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.09
Beilstein:
1363666
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
107-108 °C (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccnc1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Fluoropyridine is oxidized to corresponding N-oxides, which on treatment with hot acetic anhydride and hydrolysis yields 3-halo-2-pyridones. Microwave spectrum of 3-fluoropyridine has been investigated in the frequency range of 8-18GHz at dry ice temperature. Deprotonation of 3-fluoropyridine with Bu3MgLi in THF at -10°C has been studied.
Applicazioni
3-Fluoropyridine was used in the synthesis of 3-halopyridin-4-yl-boronic acids and esters.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Deprotonation of fluoro aromatics using lithium magnesates.
Awad H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6697-6701 (2004)
Pyridine Derivatives. III. The Rearrangement of Some Simple 3-Halopyridine-N-oxides1.
Cava MP and WEINSTEIN B.
The Journal of Organic Chemistry, 23(11), 1616-1617 (1958)
Synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters. Part 3: 2, or 3-Halopyridin-4-yl-boronic acids and esters.
Bouillon A, et al.
Tetrahedron, 58(22), 4369-4373 (2002)
Microwave spectrum, dipole moment, quadrupole coupling constants, and centrifugal distortion constants of 3-fluoropyridine.
Sharma SD and Doraiswamy S.
Journal of Molecular Spectroscopy, 59(2), 216-225 (1976)