195650
2-Nitroimidazole
98%
Sinonimo/i:
Azomycin
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- tert-butyl 2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethylcarbamate
- 1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-2-nitro-1H-imidazole
- 2-fluoro-N-(2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)acetamide
- 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl 2-fluoroacetate
- radiolabeling precursors - the bromo substituted analogs
- nitroimidazole substituted boronic acids, precursors for imaging hypoxic tissue
- potential site-selective radiosensitizers for estrogen receptor-rich tumors
Confezionamento
Risultati analitici
50 mg/mL in NH4OH : soluble, clear, green-yellow, to very dark green-yellow to very dark yellow
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?