Documenti fondamentali
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
Sinonimo/i:
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)