195022
2-Ethyl-2-phenylmalonamide monohydrate
99%
Sinonimo/i:
PEMA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amide
phenyl
Stringa SMILE
O.CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
FZSBWHZDTUPYRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)