Key Documents
194492
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyaniline
98%
Sinonimo/i:
m-Phenetidine, 3-Ethoxyaniline
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
971028
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. eboll.
248 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Ethoxyaniline was used as starting reagent in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroacridinylhydrazides.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sandra Gemma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2776-2779 (2010-10-01)
Among the enzymes involved in the life cycle of HCV, the non-structural protein NS3, with its double function of protease and NTPase/helicase, is essential for the virus replication. Exploiting our previous knowledge in the development of nucleotide-mimicking NS3 helicase (NS3h)