110469
cis-Decahydronaphthalene
99%
Sinonimo/i:
cis-Decalin™
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.76 (vs air)
Tensione di vapore
42 mmHg ( 92 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
482 °F
Limite di esplosione
0.7-4.9 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10+
NNBZCPXTIHJBJL-AOOOYVTPSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?