Documenti fondamentali
192058
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mw ~240,000 by GPC
Composizione
Na, 0.3%
Concentrazione
25 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.373
Densità
1.09 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
Applicazioni
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)