511471
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) partial sodium salt
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
About This Item
Prodotti consigliati
PM
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
Composizione
acrylamide, ~80 wt. %
Impurezze
≤7.0 wt. % water
Viscosità
150-700 cP(25 °C)(lit.)
Solubilità
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
Stringa SMILE
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Caratteristiche e vantaggi
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?