81123
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 16,000
Sinonimo/i:
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?